Learn More
Scotch-Brite™ Floor Pads, Green
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Product Type | Floor Pad |
| Colore | Green |
| Diametro (sistema metrico) | 330 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Scrubbing |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Single Disc Machines or Slow Speed Automatic Floor Cleaning Machines |
| Stile | Round |