Learn More
Brady™ Supporti da pavimento
Codice prodotto. 11706665
Click to view available options
Testo visualizzato:
ATTENTION SOL GLISSANT
ATTENTION ZONE DE TRAVAIL
ENTREE INTERDITE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11706665
Marca: Brady™ 256281
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Floor Stand designed to warn for hazardous areas, putting valuable safety information directly at the point of need.
  • These floor signs are manufactured from polyester, with a clear matt anti-slip laminate to prevent falling accidents while protecting the graphics underneath.
Specifica
Alternate Part Number HEAVY DUTY FLOORSTAND ZONE DE TRAVAIL
Testo visualizzato ATTENTION ZONE DE TRAVAIL
Altezza (sistema imperiale) 25.98 in.
Altezza (sistema metrico) 660 mm
Forma Rectangle
Larghezza (sistema imperiale) 17.72 in.
Larghezza (sistema metrico) 450 mm
Colore Black, Red on Yellow
Materiale Polypropylene
Tipo Floor Stand