Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Florentine Flask, Plastic-coated For Stuart™ Rotary Evaporators
Codice prodotto. 12417742
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12417742
Marca: Cole-Parmer™ 1009659
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Plastic coating prevents shattering. Used with Stuart™ Rotary Evaporators.
  • For use with Stuart™ rotary evaporators
  • Plastic coated glass
  • 29/32 socket
Specifica
Descrizione Evaporating flask
Capacità (sistema metrico) 2 L
Materiale Plastic-coated Glass
Giunto rastremato standard 29/32
Forma del fondo Flat