Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Florentine Flask, Plastic-coated For Stuart™ Rotary Evaporators
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with Stuart™ rotary evaporators
- Plastic coated glass
- 29/32 socket
Specifica
Specifica
| Descrizione | Evaporating flask |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | Plastic-coated Glass |
| Giunto rastremato standard | 29/32 |
| Forma del fondo | Flat |