Learn More
Thermo Scientific Chemicals Florisil™, 100-200 mesh, for column chromatography
Codice prodotto. p-70307 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
5 kg
Dimensione della confezione:
250g
500g
5kg
Codice prodotto. 10328630
Marca: Thermo Scientific Chemicals 205442500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 100/120 Mesh
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 250 g
Materiale Florisil
Da utilizzare con (applicazione) Cromatografia su colonna