Learn More
Macherey-Nagel™ Florosil™ -Standard
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 0.15 to 0.25 mm |
| Quantità | 5 kg |
| Tipo | Florosil-Standard |
| Materiale | Magnesia Silica |