Learn More
Cytiva Flow Cell
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 μL
6 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
UV Flow Cell
Specifica
Specifica
| Tipo | Flow Cell |
| Capacità (sistema metrico) | 2 μL |
| Materiale | ETFE, Glass, Titanium, Fluorocarbon Rubber O-ring |
| Lunghezza del percorso | 2 mm |