Learn More
OHAUS™ Flow Control Clamp
Codice prodotto. 15742259 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Nickel-plated
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15742259
Marca: OHAUS™ 30392210
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Flow Control Clamp in a variety of styles, materials, and sizes.
  • Designed to securely grip and position laboratory apparatus
  • Extension arms with a 360° rotation allow placement of apparatus at various distances from lab-frame without compromising experiment integrity
  • Swivel and fixed position clamps hold apparatus near the lab-frame or stand, and have a built-in integral holder for attaching to lab-frames or apparatus
  • Available as single or dual-adjust in zinc or stainless steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Multi-purpose Clamp
Materiale Nickel-plated
Descrizione Clamp, Flow Control, Hosecock, CLF-HKRGZ
Altezza (sistema metrico) 62 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.44 in.
Lunghezza (sistema metrico) 37 mm
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura 0 to 17 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.46 in.
Larghezza (sistema metrico) 37 mm
Jaw Type Hosecock