Learn More
IBA Lifesciences Flow Restrictor
Codice prodotto. 17297590 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 17297590
Marca: IBA Lifesciences 66310999
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Flow restrictor for 1 ml Strep-Tactin™ TACS Agarose Column
  • The flow restrictors can be used during sample loading in our Fab-TACS™ technology for cells.
  • They fit on 1 mL Strep-Tactin™ TACS Agarose columns.
Specifica
Quantità 5/Pk.
Esclusivamente per scopi di ricerca.