Learn More
Hellma Flow-Through Cell, 3-in-1, 177-QS
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
110 μL
550 μL
Lunghezza del percorso:
10 x 1 mm
10 x 5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High-purity synthetic fused silica quartz construction
- UV/VIS range
- Integrated screw connections for FEP tubing
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 550 μL |
| Materiale | Suprasil Quartz |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 5 mm |
| Include | Two Screw Connections, FEB Tubing |
| Quantità | 1/Pk |
| Lunghezza del percorso | 10 x 5 mm |
| Wavelength Range | 200 - 2500 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 35 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |