Learn More
Masterflex™ Flow Tubes
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
2.5S CFH
25 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Flowtube |
| Accuracy | ±2% (Full Scale) |
| Velocità di flusso dell'aria | 2.5S CFH |
| Valori nominali pressione | 200 psig |
| Collegamenti | 1/8 in. NPT (F) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Direct-Reading Flowtube for Air |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Ripetibilità | ±0.25% |
| Temperatura (sistema metrico) | 121°C |