Learn More
Masterflex FLOWMETER PTFE CO2 10L/MIN 65MM
Marca:  Masterflex 32006-18
FLOWMETER PTFE CO2 10L/MIN 65MM
Codice prodotto. 11744969
  • 587.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-02-2026