Learn More
Flt-3 Inhibitor, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15436419
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 15436419
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J64484.MF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A cell-permeable thienylcarboxamide compound that acts as a potent, ATP-competitive, and highly selective Flt-3 inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • A cell-permeable thienylcarboxamide compound that acts as a potent, ATP-competitive, and highly selective Flt-3 inhibitor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 301305-73-7
Formula molecolare C18H20N2O4S, C18H20N2O4S
Sinonimo 2-(3,4-Dimethoxybenzoylamino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide
Specifica
Quantità 50 mg
Descrizione White
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) A cell-permeable thienylcarboxamide compound that acts as a potent, ATP-competitive, and highly selective Flt-3 inhibitor
Peso formulazione 360.43g/mol
Sensibilità Light Sensitive
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Powder
InChI Key FSPQCTGGIANIJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(OC)C=C(C=C1)C(=O)NC1=C(C(N)=O)C2=C(CCCC2)S1
IUPAC Name 2-(3,4-dimethoxybenzamido)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 360.43