missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fludrocortisone acetate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16478676
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16478676

Marca: Medchem Express HYB1203A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Fludrocortisone acetate (9α-Fludrocortisone acetate) is a synthetic mineralocorticoid, used to control the amount of sodium and fluids in your body.

Fludrocortisone acetate (9α-Fludrocortisone acetate) is a synthetic mineralocorticoid, used to control the amount of sodium and fluids in your body.

Specifica

Materiale o nome chimico Fludrocortisone acetate
CAS 514-36-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H31FO6
Quantità 100 mg
Sinonimo 9α-Fludrocortisone acetate 9α-Fluorcortisol acetate
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (118.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](C(COC(C)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 422.49
Peso formulazione 422.49
Percent Purity 98.84%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato