Learn More
Sampling Systems™ Fluid Point Sampler
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
160 mL
300 mL
450 mL
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured in 316L stainless steel with a silicone seal (FDA grade)
- Available in a variety of lengths
- Easy to clean
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Include | Silicone Seal |
| Capacità (sistema metrico) | 300 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 25 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |