Learn More
Sampling Systems™ Fluid Point Sampler
Codice prodotto. 15839371 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
160 mL
300 mL
450 mL
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15839371
Marca: Sampling Systems™ 5551S600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to allow rapid point sampling from drums, kegs and most containers. Sampling Systems™ Fluid Point Sampler is ideal for sampling pharmaceuticals, cosmetics and food stuffs.
  • Manufactured in 316L stainless steel with a silicone seal (FDA grade)
  • Available in a variety of lengths
  • Easy to clean
Specifica
Materiale Stainless Steel (316L)
Include Silicone Seal
Capacità (sistema metrico) 160 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm