Learn More
Flunixin meglumine, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200096843
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 16412159
Marca: Medchem Express HYB0386
MedChemExpress Flunixin Meglumine is a potent inhibitor of COX used as analgesic agent with anti-inflammatory and antipyretic activity.
Flunixin Meglumine is a potent inhibitor of COX used as analgesic agent with anti-inflammatory and antipyretic activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Flunixin meglumine
CAS 42461-84-7
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H28F3N3O7
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.48 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (101.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)NC(N=CC=C2)=C2C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)CNC)[C@H](O)[C@H](O)CO
Molecular Weight (g/mol) 491.46
Peso formulazione 491.46
Percent Purity 99.68%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.