Learn More
Fluocinolone (Acetonide), MedChemExpress
Codice prodotto. 16470918
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 16470918
Marca: Medchem Express HYB0415
MedChemExpress Fluocinolone Acetonide is a glucocorticoid derivative used topically in the treatment of various skin disorders.
Fluocinolone Acetonide is a glucocorticoid derivative used topically in the treatment of various skin disorders.
Specifica
Materiale o nome chimico Fluocinolone (Acetonide)
CAS 67-73-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H30F2O6
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 31 mg/mL (68.51 mM)
SMILES O=C([C@]([C@@]1([H])C[C@@]2([H])[C@@](C[C@H](F)C3=CC4=O)([H])[C@@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@H](O)C5)(OC(C)(C)O1)[C@]25C)CO
Molecular Weight (g/mol) 452.49
Peso formulazione 452.49
Percent Purity 97.98%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.