Learn More
Fluorene-1-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11415977
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11415977
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25020.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6276-03-5
Formula molecolare C14H10O2
Molecular Weight (g/mol) 210.23
Numero MDL MFCD00001130
InChI Key HTPXFGUCAUTOEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-fluorenecarboxylic acid, fluorene-1-carboxylic acid, fluorenecarboxylic acid, unii-ao792vd660, 1-fluorene carboxylic acid, 9h-fluorene-1-carboxylicacid, htpxfgucautoel-uhfffaoysa
PubChem CID 80468
IUPAC Name 9H-fluorene-1-carboxylic acid
SMILES C1C2=CC=CC=C2C3=C1C(=CC=C3)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorene-1-carboxylic acid
Punto di fusione 246°C to 248°C
Odore Odorless
Quantità 1 g
Peso formulazione 210.23
Percent Purity 97%