Learn More
Fluorescamine, pure
Codice prodotto. p-4509671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mg
2.50g
25mg
500mg
Codice prodotto. 10144450
Marca: Thermo Scientific Acros 191670250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 38183-12-9 | C17H10O4 | 278.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38183-12-9
Formula molecolare C17H10O4
Molecular Weight (g/mol) 278.26
Numero MDL MFCD00005928
InChI Key ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 37927
IUPAC Name 4'-phenylspiro[2-benzofuran-3,2'-furan]-1,3'-dione
SMILES O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorescamine
Punto di fusione 155.0°C to 157.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in diethyl ether
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 278.26
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 900 (235nm, ether) min.
Colore Yellow
Quantità 25 mg
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fluorescamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.