Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, pure
Codice prodotto. p-133544 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10700795
Marca: Thermo Scientific Chemicals 119240250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2321-07-5 | C20H12O5 | 332.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2321-07-5
Formula molecolare C20H12O5
Molecular Weight (g/mol) 332.31
Numero MDL MFCD00005050
InChI Key GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
IUPAC Name 3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorescein
Punto di fusione 314.0°C to 316.0°C
Beilstein 19, V,6, 456
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkalies and dilute acids, soluble in boiling alcohol and ether, insoluble in benzene and chloroform
Peso formulazione 332.3
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fluorescein