Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, disodium salt dihydrate, 90%, pure
Codice prodotto. 10558132 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10558132
Marca: Thermo Scientific Chemicals 410645000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1264198-62-0 | C20H10Na2O5·2H2O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1264198-62-0
Formula molecolare C20H10Na2O5·2H2O
Numero MDL MFCD00150814
Sinonimo Acid Yellow 73 dihydrate, Fluorescein, water soluble dihydrate, Uranine dihydrate, C.I. 45350 dihydrate
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorescein, disodium salt dihydrate
Nota nome 90%
Intervallo percentuale saggio 90%
Beilstein 19, 222
Indice di Merck 14, 4159
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 412.3
Percent Purity 90%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
UV_Vis 88% min. (on dry substance)
Colore Brown to Orange/Red or Brown/Green
Quantità 500 g
Forma fisica Powder