Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, disodium salt dihydrate, 90%, pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fluorescein, disodium salt dihydrate |
| Nota nome | 90% |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Beilstein | 19, 222 |
| Indice di Merck | 14, 4159 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Peso formulazione | 412.3 |
| Percent Purity | 90% |
| Grado | Pure |
| Vedi altri risultati |