Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, disodium salt, pure
Codice prodotto. p-4510488 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10387590
Marca: Thermo Scientific Chemicals 173241000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 518-47-8 | C20H10Na2O5 | 376.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 518-47-8
Formula molecolare C20H10Na2O5
Molecular Weight (g/mol) 376.28
Numero MDL MFCD00167039
InChI Key NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Specifica
Absorbance 1700 (at lambda max.) min.
Materiale o nome chimico Fluorescein, disodium salt
Punto di fusione 320.0°C
Rapporto di assorbimento 1.2 to 1.7
Beilstein 19, V,6, 456
Indice di Merck 15, 4192
Sinonimo Acid Yellow 73, Fluorescein, water soluble, Uranine, C.I. 45350
Informazioni di solubilità Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 488 to 491nm (in buffer pH 8)
Peso formulazione 376.27
Perdita all'essiccatura 10% (105°C) max.
Grado Pure
Imballaggio Glass Bottle
Colore Brown to Orange/Red or Brown/Green
Quantità 100 g
Forma fisica Powder