Learn More
Fluorescein, Pure, C.I.45350, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 314°C |
| Peso formulazione | 332.3g/mol |
| Imballaggio | Glass Jar |
| Colore | Brown/Red |
| Quantità | 25 g |
| Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Fluorescein