Learn More
Novus Biologicals™ Fluorescent Exosome Standards (A549 cell line)
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at -20°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry, Electron Microscopy |
| Excitation/Emission | The excitation maximum of fluorescent exosome standards is 500 nm - 650 nm and emission maximum is 510 - 665 nm. |
| Formato | Cell culture media |
| Quantità | 100 μg |