Learn More
Novus Biologicals™ Fluorescent Particle Array (Streptavidin, Even # peaks) Kit
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
1 set
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at 4°C. Do not freeze. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |
| Quantità | 5 x 1 mL |