Learn More
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Dyed Blue Aqueous Fluorescent Particles
Achieve improved sensitivity and detectability in analytical methods with internally dyed microspheres that feature bright, high-contrast colors.
170.00€ - 900.00€
Specifica
Additivo Trace amounts of surfactant to inhibit agglomeration and promote stability
Content And Storage Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer. Product comes with stir bar for continual mixing duriong sampling.
Contenuto Dyed polystyrene microspheres in water
Colore Blue
Materiale Polystyrene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 26
Codice del prodotto Marca Quantità Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10313345
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
B0100
10 mL 1 μm
198.00€
10mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11878233
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
B0100B
60 mL 1 μm
900.00€
60mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11888233
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
B0200
10 mL 2 μm
383.00€
10mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11898233
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
B0200B
60 mL 2 μm
900.00€
60mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11828243
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
B150
15 mL 0.15 μm
170.00€
15mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11838243
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
B150B
90 mL 0.15 μm
900.00€
90mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11848243
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
B200
15 mL 0.20 μm
170.00€
15mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11858243
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
B200B
90 mL 0.20 μm
900.00€
90mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11868243
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
B300
15 mL 0.30 μm
198.00€
15mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11878243
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
B300B
90 mL 0.30 μm
900.00€
90mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11808253
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
B50
15 mL 0.05 μm
170.00€
15mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11828253
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
B500
15 mL 0.50 μm
399.00€
15mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11838253
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
B500B
90 mL 0.50 μm
900.00€
90mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11818253
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
B50B
90 mL 0.05 μm
900.00€
90mL
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11848253
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
B520
15 mL 0.52 μm
198.00€
15mL
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11858253
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
B520B
90 mL 0.52 μm
900.00€
90mL
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11868253
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
B600
15 mL 0.60 μm
170.00€
15mL
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11878253
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
B600B
90 mL 0.60 μm
900.00€
90mL
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11888253
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
B700
15 mL 0.70 μm
198.00€
15mL
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11898253
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
B700B
90 mL 0.70 μm
900.00€
90mL
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11808263
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
B800
15 mL 0.80 μm
170.00€
15mL
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11818263
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
B800B
90 mL 0.80 μm
900.00€
90mL
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11828263
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
B900
15 mL 0.90 μm
170.00€
15mL
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11838263
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
B900B
90 mL 0.90 μm
900.00€
90mL
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
13425406
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
B500
15 mL 0.50 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
11808243
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
B100
1 Each 0.10 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Achieve improved sensitivity and detectability in analytical methods with Thermo Scientific™ Fluoro-Max Blue Aqueous Fluorescent Particles, internally dyed microsphere suspensions that feature bright, high-contrast colors.
Fluoro-max fluorescent particles emit bright and distinct colors when illuminated by the light of shorter wavelengths than the emission wavelength. This improves their contrast and visibility relative to background materials. These internally dyed polymer particles utilize the exclusive Firefli™ process to incorporate the dye throughout the polymer matrix to produce bright fluorescent colors, minimize photo bleaching and prevent dye leaching into aqueous media.
  • Made of polystyrene (PS)
  • Density of 1.05 g/cm3 and a refractive index of 1.59 @ 589nm (25°C).
  • Packaged as 1% solids
  • Can be detected with an epifluorescence microscope, confocal microscope, fluorometer, fluorescence spectrophotometer or fluorescence activated cell sorter
  • Can also be detected using mineral light or black light (UV)
Note:
Spectral information is approximate and for reference only. The spectral properties of the dyes are dependent on their concentration and physical environment.The exact excitation and emission maxima may vary depending on the size and composition of the particles.
Recommended for:
  • Filter testing
  • Flow tracing
  • Biological research
Specifications
Specifications
Trace amounts of surfactant to inhibit agglomeration and promote stability
Dyed polystyrene microspheres in water
Polystyrene
Firefli Fluorescent Blue (365,388,412/ 445,445,473)
1.05g/cm³
Product stable for a minimum of 24 months
Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer. Product comes with stir bar for continual mixing duriong sampling.
Blue
Fluorescent Particle
Package Insert Sheet
1.59 at 589nm (25°C)