Learn More
Cytiva FluoroTrans™ W PVDF Transfer Membrane
Codice prodotto. 17114721
Click to view available options
Dimensions (LxW):
10 x 15 cm
20 x 20 cm
26 cm x 3.3 m
7 x 9 cm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 10
Codice prodotto. 17114721
Marca: Cytiva BSP0161
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
FluoroTrans W membrane is optimized for Western transfer applications.
  • This membrane allows for sensitive protein detection with low background and very low protein burn-through
  • FluoroTrans W membrane is compatible with all total protein stains and immunodetection methods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di imballaggio Roll
Descrizione Non-sterile
Materiale FluoroTrans PVDF
Dimensione del poro 0.2 μm
Dimensions (LxW) 26 cm x 3.3 m
Spessore 127 μm