Learn More
Cytiva FluoroTrans™ W PVDF Transfer Membrane
Click to view available options
Dimensions (LxW):
10 x 15 cm
20 x 20 cm
26 cm x 3.3 m
7 x 9 cm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 10
Descrizione
- This membrane allows for sensitive protein detection with low background and very low protein burn-through
- FluoroTrans W membrane is compatible with all total protein stains and immunodetection methods
Specifica
Specifica
| Tipo di imballaggio | Sheets |
| Descrizione | Non-sterile |
| Materiale | FluoroTrans PVDF |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Dimensions (LxW) | 10 x 15 cm |
| Spessore | 127 μm |