missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluspirilene, MedChemExpress

Codice prodotto. 16431128
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16431128

Marca: Medchem Express HYB1655

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Fluspirilene is a non-competitive antagonist of L-type calcium channels with an IC50 of 0.03 μM. Fluspirileneis a long-acting injectable depot antipsychotic drug used for schizophrenia.

Fluspirilene is a non-competitive antagonist of L-type calcium channels with an IC50 of 0.03 μM. Fluspirileneis a long-acting injectable depot antipsychotic drug used for schizophrenia.

Specifica

Materiale o nome chimico Fluspirilene
CAS 1841-19-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H31F2N3O
Quantità 5 mg
Sinonimo R 6218 Redeptin
SMILES O=C1NCN(C2=CC=CC=C2)C13CCN(CCCC(C4=CC=C(F)C=C4)C5=CC=C(F)C=C5)CC3
Molecular Weight (g/mol) 475.57
Peso formulazione 475.57
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato