Learn More
FMC63 scFv Mouse, PE, Clone: Y45, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
Specifica
Antigene FMC63 scFv
Clone Y45
Classificazione Monoclonal
Coniugato PE
Specie ospite Human (HEK293)
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
FMC63 scFv Monoclonal antibody specifically detects FMC63 scFv.
Specifica
Specifica
FMC63 scFv
Monoclonal
Human (HEK293)
IgG1
-20°C, aviod light
Y45
PE