Learn More
Fisherbrand™ Tappi in schiuma
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25mm
38 mm
50 mm
Size:
25 x 50 mm
38 x 50mm
50 x 50mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Per applicazioni microbiologiche
- Nella conservazione dei terreni, è preferibile coprire i tappi con pellicola di alluminio per evitare contaminazioni da polvere durante la rimozione
- Dopo l'uso continuo a seguito di autoclavaggio il prodotto è passibile di restringimento, ma ciò dipende esclusivamente dall'applicazione
- Per evitare di ostruire il flusso dell'aria nel contenitore del terreno, prestare attenzione a non piegare i tappi sui raccordi
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 25mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Microbiology |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Size | 25 x 50 mm |
| Colore | White |
| Materiale | Schiuma |
| Product Type | Tappo |