Learn More
Foamtec MiraWIPE™ Wipers
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Quantità confezione:
150 Wipers/Bag
25 Wipers/Bag
Bordi:
Extra wide sealed
Certificazione/Conformità:
ISO Class 4
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1200
Descrizione
MiraWIPE™ wipers feature a non-symmetrical micro fiber structure allows them to scrub microbial biofilms and sporicidal residues.
- Made of continuous filament micro denier, super soft polyester/nylon textile
- High absorbency and contamination pickup
- Abrasion resistant, no-run, no-stretch fabric to minimize In-Use Particles from the face of the wiper
- Available in configurations to meet Class 1-1000 applications
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleanroom Wipe |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 22.86 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 22.86 cm |
| Materiale | Polyester |
| Certificazione/Conformità | ISO Class 4 |
| Bordi | Extra wide sealed |
| Dimensioni (L x P) | 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cleanroom |
| Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.