Learn More
Foamtec MiraWIPE™ Wipers
Codice prodotto. p-4258175
Encompass
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Quantità confezione:
150 Wipers/Bag
25 Wipers/Bag
Bordi:
Extra wide sealed
Certificazione/Conformità:
ISO Class 4
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1200
Codice prodotto. 15193504
Marca: Foamtec HT5790S
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Suitable for disinfection of vacuum chambers, medical devices and cleanrooms
MiraWIPE™ wipers feature a non-symmetrical micro fiber structure allows them to scrub microbial biofilms and sporicidal residues.
  • Made of continuous filament micro denier, super soft polyester/nylon textile
  • High absorbency and contamination pickup
  • Abrasion resistant, no-run, no-stretch fabric to minimize In-Use Particles from the face of the wiper
  • Available in configurations to meet Class 1-1000 applications
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.86 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22.86 cm
Materiale Polyester
Certificazione/Conformità ISO Class 4
Bordi Extra wide sealed
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Cleanroom
Quantità confezione 150 Wipers/Bag
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.