Learn More
Foamtec Stainless Steel Corrosion Remediation Kits
Codice prodotto. p-4369204
Encompass
Click to view available options
Product Type:
Large Surface Starter Kit
Natural Sahara Sponge
Small Surface Starter Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15103514
Marca: Foamtec HT4500SSC3
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Enable technicians to quickly remediate corrosion using a polishing and cleaning process that is fully compatible with cleanroom operations
Kits include polishing and cleaning products along with instructional videos and documentation that result in mirror smooth 304 and 316 SS surfaces that resist subsequent corrosion.
Kit Contents
19-304-555: Stainless Steel Corrosion Remediation Starter Kit for Large Surfaces
2 Handles, 10 Diamond ScrubDISKS (5 girts), 1 Silicon-Carbide ScrubDISK, 1PilloWIPE, 4 Diamond ScrubPADS (4 girts), 1 Silicon-Carbide ScrubPAD, ScrubWRIGHT Pen with 2 Belts, 25 MiraWIPE Wipers, 2 UltraSOLV Sponge, and Flash Drive with instructional Videos
19-304-556: Stainless Steel Corrosion Remediation Starter Kit
1 PilloWIPE, 4 Diamond ScrubPADS (4 girts), 1 Silicon-Carbide ScrubPAD, ScrubWRIGHT Pen with 2 Belts, 10 MiraWIPE Wipers, 1 UltraSOLV Sponge, and Flash Drive with instructional Videos
Specifica
Product Type Large Surface Starter Kit
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning corrosion on stainless steel surfaces
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sahara Corrosion Cleaning System
Include 280 Diamond grit ScrubPAD, 1350 Diamond grit ScrubPAD, 1500 Silicon Carbide grit ScrubPAD, 2000 Diamond grit ScrubPAD, 280 Diamond grit ScrubDISK™, 360 Diamond grit ScrubDISK™, 800 Diamond grit ScrubDISK<
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.