Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Focusing Lens for Light Guides
Codice prodotto. 12868095 Sfoglia Tutto Schott Prodotti
Click to view available options
:
Diameter (Metric): 5mm
Codice prodotto. 12868095
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 158210
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Light intensity at the spot center can be increased by factor 3. For light guides up to 5mm diameter.
  • Increase light intensity at the spot center by a factor of 3
  • For use with 5mm diameter light guides
Specifica
Tipo Lens
Diametro (sistema metrico) 21 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Light Guides with Fiber Bundle Diamter < 5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 35 mm