Learn More
Ebro Electronic™ TLC 1598 Termometro
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10727421
Click to view available options
Temperatura max (sistema metrico):
200°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10727421
Marca: Ebro Electronic™ 13401620A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Termometro con sonda ripiegabile
  • Sensore Pt 1000 ad alta precisione
  • Sonda pieghevole
  • Robusto e resistente agli urti
  • Breve tempo di risposta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012; EN 13485; (EC) 1935/2004 Materials and articles which come into contact with foodstuffs; The Food and Feed Hygiene and Safety Regulations 2020 2020 No. 1504; PART 3; Regulation 16
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Per il monitoraggio rapido e preciso della temperatura per l'ispezione di prodotti in entrata, ristorazione, industria alimentare, commercio, raffreddamento domestico
Altezza (sistema metrico) 158 mm
Include Thermometer, calibration certificate, instruction manual
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm
Materiale Alloggiamento in ABS, Plastic
Modello TLC 1598
Tipo di sonda Appuntita
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema metrico) 70 g
Memorizzazione dei dati None
Max. Temperature (English) 392°F
Temperatura max (sistema metrico) 200°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Calibrated Factory Calibrated
Da utilizzare con (apparecchiatura) AG 121
Autonomia della batteria Approx. 4 years
Tipo di batteria Lithium 3 V/Typ CR 2450
Accuracy ±0.3@deg;C
Immersion Length 120 mm
Display LCD
Larghezza (sistema metrico) 18 mm