Learn More
Heathrow Scientific™ Fold and Snap Tube Rack, 60-wells
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 5-15 mL Tubes, 60 Wells (16 mm well dia.)
- Polypropylene racks ship flat in one piece
- Can be used in water baths
- Open concept allows samples to be incubated at the same temperature
- Rack design is optimal for tube stability
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Product Type | Tube Rack |
| Descrizione | Fold and Snap Tube Rack |
| Matrice | 5 x 12 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Yellow |
| Capacità | Tubes |
| Materiale | Polypropylene |
| Posizioni | 1 |
| Forma | Rettangolare |
| Ripiani | 2 Tiers |
| Vedi altri risultati |