Learn More
Folin & Ciocalteu'S pHenol Reagent, Pure, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
Folin & Ciocalteu'S pHenol Reagent, Pure, Fisher Chemical, Quantity: 500mL, Packaging: Amber glass bottle, Yellow, MDL Number: 132625, Physical Form: Liquid
Specifica
Specifica
| Colore | Yellow |
| Numero MDL | 132625 |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 500 mL |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Folin & Ciocalteu's phenol reagent