Learn More
Folinic acid, calcium salt, 99.4%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11444742 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mg
0.1 g
0.5 g
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 11444742
Marca: MP Biomedicals 0219150425
Identificatori chimici
CAS 1492-18-8
Formula molecolare C20H21CaN7O7
Molecular Weight (g/mol) 511.51
Numero MDL MFCD00006704
InChI Key KVUAALJSMIVURS-AEQORCIRNA-L
Sinonimo calcium folinate
PubChem CID 131675590
SMILES [Ca++].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)N2C=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Folinic acid, calcium salt
Colore Yellow
Intervallo percentuale saggio 0.994
Quantità 25 mg
IUPAC Name calcium (2S)-2-[(4-{[(2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl]amino}phenyl)formamido]pentanedioate
Peso formulazione 511.5
Forma fisica Powder