Learn More
Folinic acid, calcium salt, 99.4%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11474742 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mg
0.1 g
0.5 g
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 11474742
Marca: MP Biomedicals 0219150491
Identificatori chimici
Formula molecolare C20H21CaN7O7
Molecular Weight (g/mol) 511.51
Numero MDL MFCD00006704
InChI Key KVUAALJSMIVURS-AEQORCIRNA-L
Sinonimo calcium folinate
PubChem CID 131675590
SMILES [Ca++].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)N2C=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Folinic acid, calcium salt
Colore Yellow
Quantità 1 g
IUPAC Name calcium;(4S)-4-[[4-[(2-amino-5-formyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]-5-hydroxy-5-oxopentanoate
Peso formulazione 511.5
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Folinic Acid Calcium Salt, Pentahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Folinic Acid CalciumSalt, Pentahydrate