Learn More
Hartmann Larochette™ Maschera facciale chirurgica, non tessuto, Foliodress™
Codice prodotto. p-8009430
Click to view available options
Colore:
Blu
Green
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 11730104
Marca: Hartmann Larochette™ 992537
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High-quality surgical masks made of hyoallergenic, non-woven materials. Hartmann Larochette™ Foliodress™ Non-woven Surgical Face Masks are ideal for single use in surgical areas, isolation wards, and intensive care departments.
  • High-quality surgical face masks according to EN 14683:2014 type II or type II-R.
  • Hypoallergenic non-woven materials, free from natural rubber latex.
  • High filtration performance and comfortable breathing resistance
  • Long integrated nose bar.
  • Fragrance free.
  • Durable.
Specifica
Product Type Maschera facciale
Colore Blu
Sterilità Non-sterile
Certificazione/Conformità EN 14683:2014 type II or type II-R
Struttura Non tessuto
Monouso
Efficienza filtro Bacterial
Da utilizzare con (applicazione) Per persone con pelle naturalmente sensibile