missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FOLR1 Antibody (farletuzumab) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28385JF635
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
FOLR1 Monoclonal antibody specifically detects FOLR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifica
| FOLR1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 635 | |
| Adult folate-binding protein, FBP, folate binding protein, Folate receptor 1, folate receptor 1 (adult), folate receptor alpha, Folate receptor, adult, FOLR, FR-alpha, KB cells FBP, Ovarian tumor-associated antigen MOv18 | |
| FOLR1/ FRA | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 2348 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| farletuzumab | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto