Learn More
Testo™ Food Penetration Probe
Codice prodotto. 10760433
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Food Penetration Probe
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
10760433 Food Penetration Probe Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10760433 Fornitore Testo™ N. del fornitore 0603 2492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.80€
    114.00€ / pezzi 1
    Risparmia 119.80€
    51% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Descrizione Food Penetration Probe
Da utilizzare con (apparecchiatura) testo 926, testo 735
Tipo Thermocouple type T
Da utilizzare con (applicazione) Measuring the core temperature of food
Include Fixed 1.5 m cable
Lunghezza (sistema metrico) 114.3 mm