Learn More
Jenway™ Food pH electrode with S7 connector for use with Model 430
Codice prodotto. 11420579
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11420579
Marca: Jenway™ 1619000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Food pH electrode with S7 connector for use with Model 430
  • Type: Combination
  • End Type: Flat
  • pH Range: 0-14
  • Temperature Range: 0 to 80°C
  • Body Material: Epoxy
Specifica
Descrizione Combination, Refillable
Giunzione Porous PTFE
Materiale Corpo in resina epossidica
Intervallo di pH 0 to 14
Tipo di soluzione di riempimento 4M KCl/AgCl Partial Gel
Riferimento interno AgCl
Punto isopotenziale 0±20mV
Tempo di risposta 95% of final reading in 10 seconds
Inclinazione 59.16 mV ±3mV at 25°C
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 80°C
Tipo di punta Flat
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Lunghezza (sistema metrico) gambo 120 mm
Diametro (sistema metrico) 12 mm