Learn More
Eppendorf™ Drawer Racking for U410 Model Upright ULT Freezers
Click to view available options
Capacità:
Cryoboxes (133 x 133 x 53 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Product Type: Drawer Racking for Upright ULT Freezers
- Material: Aluminum
- Dimensions (D x W x H): 563 mm x 140 mm x 231 mm
- Box Footprint: 133 mm x 133 mm
- Box Height: 53 mm
- Description: Contains (max.) 16 freezer boxes, 4 boxes per drawer, 4 drawers
- For Use With (Equipment): CryoCube™ F570 Series, CryoCube™ F440 Series, U410 Series, and CryoCube™ F740 Series (5-compartment) Upright Freezers
Specifica
Specifica
| Product Type | Drawer Rack for Upright Freezer |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità | Cryoboxes (133 x 133 x 53 mm) |
| Materiale | Aluminum |
| Posizioni | 16 |
| Ripiani | 4 Tiers |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cold Storage |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CryoCube™ F570 Series, CryoCube™ F440 Series, U410 Series, and CryoCube™ F740 Series (5-compartment) Upright Freezers |
| Vedi altri risultati |