Learn More
Memmert™ Universal Oven UF with Forced-Air Convection & TwinDISPLAY
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
32 l
53 L
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ogni singolo forno è il risultato di oltre 65 anni di impegno costante nello sviluppo e di innumerevoli feedback degli utenti sull'esperienza pratica
- Controllo della temperatura preciso ed omogeneo, indipendentemente dal volume e dal carico della camera
- Range di temperatura fino a +300 °C
- Otto modelli da 30l a 750l
- Due versioni: SingleDISPLAY e TwinDISPLAY
- Modelli a convezione naturale o ad aria forzata N/F
- Funzionalità aumentate con accessori comodi, omologati e testati
- Camera operativa e alloggiamento in acciaio inossidabile di alta qualità, resistente alla corrosione e facile da pulire
- Un'ampia gamma di opzioni per la programmazione e la documentazione mediante interfacce, registratore di dati integrato e software AtmoCONTROL
- Garanzia di tre anni per le apparecchiature, eccetto le parti soggette a usura
- I valori di temperature di tutti i forni universali vengono misurati secondo lo standard DIN 12880: 2007-05
- Ciascun forno universale è testato per la sicurezza ed è contrassegnato dal simbolo “CE”
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 26.4 piedi cubi |
| Certificazione/Conformità | CE, cUL, DVE, EAC, GS |
| Materiale camera | Stainless Steel (304/1.4301) |
| Tipo di unità di controllo | TwinDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller |
| Tipo di convezione | Forced |
| Capacità (sistema metrico) | 749 l |
| Temperatura (sistema metrico) | 20°C to 300°C |
| Tipo | Forno a convezione universale |
| Display | 2 high-definition TFT-colour displays (TwinDISPLAY) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Controllo della temperatura in ambito scientifico, di ricerca e di test dei materiali nell'industria |
| Vedi altri risultati |