Descrizione
Raffreddamento affidabile per prodotti volatili
- Raffreddamento ventilato statico che si interrompe all'apertura dello sportello
- Evaporatore di grande superficie per favorire la distribuzione dell'aria fredda
- Sbrinamento automatico con recipiente di raccolta della condensa
- Pannello di controllo della temperatura digitale a LED con interruttore indipendente operativo anche in assenza di alimentazione
- Recipiente di conservazione sicuro, con omologazione ATEX per prodotti volatili e non corrosivi
- Ripiani regolabili in grado di sostenere fino a 40kg ed estraibili fino a 90°
- Corpo in acciaio indeformabile con interno in polistirene, serbatoio in plastica ABS e ripiani in vetro
- Sportello reversibile per l'apertura sia a destra che a sinistra
- Guarnizioni magnetiche a 4 facce facili da sostituire
- Serratura e piedini frontali regolabili
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 130 L |
| Gamma di temperatura | 1°C to 15°C |
| Refrigerante | R600A |
| Door Material | Double-glazed |
| Materiale armadietto | Steel |
| Interno | White Polystyrene interior containers |
| Colore | White |
| Modello | FKUV1613X |
| Dimensioni esterne (L x P x A) | 83 H x 60 W x 61.5 D cm |
| Depth (Metric) Interior | 43.5 cm |
| Vedi altri risultati |