Learn More
Nabertherm™ Forced Convection Chamber Furnace NA, 450°C
Codice prodotto. 17308049 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 L
60 L
120 L
250 L
500 L
Tipo di unità di controllo:
B500
C540
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17308049
Marca: Nabertherm™ NA0642M2
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Good temperature uniformity with air circulation provides for ideal process conditions for annealing, curing, solution annealing, artificial ageing, preheating, or brazing. The furnaces are equipped with an annealing box for soft annealing of copper or tempering of titanium.
  • Maximum Temperature: 450°C
  • Stainless steel air-baffles in the furnace for optimum air circulation
  • Swing door hinged on the right side
  • Base frame included in the delivery, NA 15/65 designed as table-top model
  • Horizontal air circulation
  • Temperature uniformity up to +/- 4°C according to DIN 17052-1 (model NA 15/65 up to +/- 5°C)
  • Optimum air distribution enabled by high flow speeds
  • One frame sheet and rails for two additional trays included in the scope of delivery (NA 15/65 without frame sheet)
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 17052-1
Tipo di unità di controllo C540
Capacità (sistema metrico) 60 L
Temperatura (sistema metrico) 450°C
Tipo Chamber Furnace
Uniformità termica ±4°C
Peso (sistema metrico) 350 kg